SAB4200059
Anti-Chimerin β2 antibody, Rat monoclonal
clone HAR 2E3, purified from hybridoma cell culture
別名:
Anti-ARHGAP3, Anti-BCH, Anti-CHN2, Anti-Chimaerin β2, Anti-GTPase-activating protein, RHO, 3, Anti-RHOGAP3, Anti-Rho-GTPase-activating protein 3, Monoclonal Anti-Chimerin β2 antibody produced in rat
About This Item
由来生物
rat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
HAR 2E3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~43 kDa
化学種の反応性
human, monkey, rat, mouse, bovine
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CHN2(1124)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200059-BULK:
SAB4200059-200UL:
SAB4200059-25UL:
SAB4200059-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)