由来生物
rat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MGTP 6H11, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~28 kDa
化学種の反応性
human, rat
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using Neuro-2a cell extracts
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
mouse ... Gch1(14528)
特異性
免疫原
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
SAB4200046-VAR:
SAB4200046-BULK:
SAB4200046-25UL:
SAB4200046-200UL:
試験成績書(COA)