Merck
SAB4200037
Sigma-Aldrich
抗SORBS2(C末端)抗体 ウサギ宿主抗体
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗ARGBP2抗体, 抗Arg/Abl相互作用タンパク質2抗体, 抗Arg結合タンパク質2抗体, 抗Sorbin/SH3ドメイン含有2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.44
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~85 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.5 mg/mL
テクニック
indirect immunofluorescence: 20-40 μg/mL using HeLa cells
western blot: 0.2-0.4 μg/mL using HEK-293T cell lysates expressing human SORBS2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SORBS2(8470)
ターゲットの説明
SORBS2 (C-terminal), sorbin and SH3 domain containing 2, encodes the sorbin and SH3 domain containing 2 protein. It has three C-terminal SH3 domains and an N-terminal sorbin homology (SoHo) domain that interacts with lipid raft proteins.
物理的形状
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 15 mMアジ化ナトリウム含有)。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
Jan Code
SAB4200037-25UL:
SAB4200037-VAR:
SAB4200037-200UL:
IXO15081:
SAB4200037-BULK:
試験成績書(COA)