分子量
antigen ~95 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human TNPO2
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human TNPO2
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human TNPO2
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TNPO2(30000)
詳細
特異性
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Jan Code
IXO15293:
SAB4200031-25UL:
SAB4200031-BULK:
SAB4200031-VAR:
SAB4200031-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)