分子量
antigen ~40 kDa
化学種の反応性
human
包装
antibody small pack of 25 μL
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXD9
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HEK-293T cells over expressing human HOXD9
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells over expressing human HOXD9
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HOXD9(3235)
mouse ... Hoxd9(15438)
rat ... Hoxd9(688999)
詳細
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
Jan Code
SAB4200030-VAR:
SAB4200030-200UL:
SAB4200030-25UL:
IXO15103:
SAB4200030-BULK:
試験成績書(COA)