安全性情報
SAB4100457
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MIPEP antibody produced in mouse
clone MIPEP-A394, culture supernatant
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
MIPEP-A394, monoclonal
フォーム
aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 80.4 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2b
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... MIPEP(4285)
免疫原
MIPEP purified recombinant protein
物理的形状
ダルベッコ変法イーグル培養液(10%ウシ胎児血清、15 mM アジ化ナトリウム含有)
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB4100457-200UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)