Merck
SAB4100223
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PEX5 antibody produced in mouse
clone PEX5-B173, culture supernatant
別名:
AntiPTS1-BP, AntiPTS1R, AntiPXR1, AntiPeroxisomal biogenesis factor 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
PEX5-B173, monoclonal
フォーム
aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 69.7 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... PEX5(5830)
免疫原
PEX5 purified recombinant protein
物理的形状
ダルベッコ変法イーグル培養液(10%ウシ胎児血清、15 mM アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)