Merck
SAB4100212
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DEF8 antibody produced in mouse
clone DEF8-A132, culture supernatant
別名:
AntiDifferentially expressed in FDCP 8 homolog (mouse)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
culture supernatant
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
DEF8-A132, monoclonal
フォーム
aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 58.5 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... DEF8(54849)
免疫原
DEF8 purified recombinant protein
物理的形状
ダルベッコ変法イーグル培養液(10%ウシ胎児血清、15 mM アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)