安全性情報
SAB3500486
Sigma-Aldrich
Anti-SAE1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗AOS1抗体, 抗SUA1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 38 kDa
化学種の反応性
human, rat, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SAE1(10055)
免疫原
SAE1 antibody was raised against a 20 amino acid peptide near the carboxy terminus of human SAE1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500486.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
関連製品
製品番号
詳細
価格
Jan Code
SAB3500486-100UG:
試験成績書(COA)