Merck
SAB3500466
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PUMA antibody produced in mouse
clone 10C5G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
Anti-Bbc3, Anti-Bcl-2 binding component 3, Anti-P53 upregulated modulator of apoptosis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
10C5G1, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BBC3(27113)
関連するカテゴリー
免疫原
Mouse monoclonal PUMA antibody was raised against a recombinant protein corresponding to amino acids 76 – 170 of human PUMA-alpha.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2