Merck
SAB3500227
Sigma-Aldrich
抗ACINUS抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗ACINUS抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
predicted mol wt 220 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ACIN1(22985)
関連するカテゴリー
免疫原
Acinus antibody was raised against a peptide corresponding to amino acids near the C-terminus of the cleaved active peptide p17, which are identical to those of mouse Acinus.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
関連事項
The action of this antibody can be blocked using blocking peptide SBP3500227.
物理的形状
PBS(0.02% アジ化ナトリウム含有)
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2