Merck
SAB2900264
Sigma-Aldrich
Anti-BRCC3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human, rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... BRCC3(79184)
免疫原
A 18 amino acid peptide from near the amino terminus of human BRCC36.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.02%アジ化ナトリウム含有)。
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)