Merck
SAB2900126
Sigma-Aldrich
Anti-GPR152/PGR5 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
AXOR14, GPR152, heat-stable fragment rp8-9, pgr5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GPR152(390212)
免疫原
Synthetic 19 amino acid peptide from C-terminus of human GPR152. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla (100%); Monkey (95%); Gibbon, Marmoset (89%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)