SAB2900049
Anti-SLC5A9 (AB2) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
LOC230612, sglt1, similar to High affinity sodium-glucose cotransporter, similar to Sodium/glucose cotransporter 1 (Na(+)/glucose cotransporter 1
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
おすすめの製品
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC5A9(200010)
免疫原
Synthetic 15 amino acid peptide from C-terminus of human SLC5A9. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Monkey, Marmoset (100%); Gibbon, Mouse, Bat, Bovine, Hamster, Elephant (93%); Turkey, Chicken (80%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)