Merck
SAB2900027
Sigma-Aldrich
Anti-MCHR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
GPR145, MCH receptor 2, g protein-coupled receptor mch2, g protein-coupled receptor slt, mch-r2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... MCHR2(84539)
関連するカテゴリー
免疫原
Synthetic 18 amino acid peptide from C-terminal cytoplasmic domain of human MCHR2. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%); Gorilla, Gibbon (94%); Monkey, Marmoset (89%); Panda, Pig (83%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)