Merck
SAB2900018
Sigma-Aldrich
Anti-PYGM antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
human
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PYGM(5837)
免疫原
Synthetic 14 amino acid peptide from C-terminus of human PYGM / Phosphorylase b. Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Gorilla, Gibbon, Baboon, Monkey (100%); Galago, Marmoset, Mouse, Rat, Hamster, Rabbit, Pig, Armadillo (93%); Dog, Panda, Horse (86%).
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
PBS溶液(0.1%アジ化ナトリウム含有)
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)