Merck
SAB2501535
Sigma-Aldrich
Anti-GHITM antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-DERP2, Anti-DKFZp566C0746, Anti-FLJ26584, Growth hormone inducible transmembrane protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GHITM(27069)
関連するカテゴリー
免疫原
Peptide with sequence PSREYATKTRIGIR, from the internal region of the protein sequence according to NP_055209.2
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501535-100UG:
試験成績書(COA)