安全性情報
SAB2501345
Sigma-Aldrich
Anti-GRAMD3 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-FLJ21313, Anti-NS3TP2, GRAM domain containing 3, HCV NS3-transactivated protein 2, Hepatitis C virus nonstructural protein 3-transactivating protein 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
mouse, canine, human, rat
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRAMD3(65983)
免疫原
Peptide with sequence QTPESENSRD, from the internal region of the protein sequence according to NP_001139791.1; NP_076416.2; NP_001139792.1; NP_001139793.1; NP_001139794.1
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
20mM Tris(pH 7.3)、150mM NaCl、0.02% アジ化ナトリウム、0.5% ウシ血清アルブミン含有)を含む溶液中に0.5 mg/mLの濃度で提供されます。
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501345-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)