Merck
SAB2501207
Sigma-Aldrich
抗PALLD抗体 ヤギ宿主抗体
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
Anti-CGI-151, Anti-FLJ22190, Anti-FLJ38193, Anti-FLJ39139, palladin, cytoskeletal associated protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
goat
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
化学種の反応性
rat, human, mouse
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PALLD(23022)
関連するカテゴリー
免疫原
Peptide with sequence CRDSGDENEPIQER, from the internal region of the protein sequence according to NP_057165.3.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501207-100UG:
試験成績書(COA)