安全性情報
SAB2501137
Sigma-Aldrich
Anti-HMG20A (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
別名:
抗FLJ10739抗体, 抗HMGX1抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
goat
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
交差性
rat, human, mouse
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HMG20A(10363)
関連するカテゴリー
免疫原
Peptide with sequence CATVREVVNRLDR, from the C Terminus of the protein sequence according to NP_060670.1.
特徴および利点
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/mL in Tris saline with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB2501137-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)