安全性情報
SAB2109061
Sigma-Aldrich
Anti-IFI44 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
別名:
MTAP44, p44
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
結合体:
unconjugated
application:
WB
クローン:
polyclonal
テクニック:
western blot: 1 μg/mL
citations:
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
50 kDa
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human
濃度
0.5 mg/mL
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... IFI44(57396)
詳細
This protein aggregates to form microtubular structures.
免疫原
Synthetic peptide directed towards the middle region of human IFI44
シーケンス
Synthetic peptide located within the following region: LIEIERCEPVRSKLEEVQRKLGFALSDISVVSNYSSEWELDPVKDVLILS
物理的形状
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
SAB2109061-100UL:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)