Merck
SAB2105048
Sigma-Aldrich
抗RAB3IL1抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
Anti-GRAB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
分子量
43 kDa
交差性
mouse, rat, human, rabbit, horse
テクニック
western blot: suitable
免疫原配列
PTVKVAEVDCSSTNTCALSGLTRTCRHRIRLGDSKSHYYISPSSRARITA
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RAB3IL1(5866)
免疫原
Peptide region of the protein sequence according to NP_037533.
物理的形状
抗体はPBS緩衝液(2%スクロース含有)の凍結乾燥品です。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)