分子量
17 kDa
交差性
mouse, human, rat, pig
テクニック
western blot: suitable
免疫原配列
IRSHVKDHYIFYCEGELHGKPVRGVKLVGRDPKNNLEALEDFEKAAGARG
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LCN1(3933)
免疫原
Peptide region of the protein sequence according to NP_002288.
物理的形状
抗体はPBS緩衝液(2%スクロース含有)の凍結乾燥品です。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)