Merck
SAB2101648
Sigma-Aldrich
抗NR2F2抗体 ウサギ宿主抗体
affinity isolated antibody, lyophilized powder
別名:
抗ARP1抗体, 抗COUP-TFII抗体, 抗COUPTFB抗体, 抗MGC117452抗体, 抗核内レセプターサブファミリー2, グループF, メンバー2抗体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
分子量
45 kDa
交差性
mouse, human, bovine, canine, rabbit, rat, chicken
テクニック
western blot: suitable
免疫原配列
MAMVVSTWRDPQDEVPGSQGSQASQAPPVPGPPPGAPHTPQTPGQGGPAS
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... NR2F2(7026)
免疫原
NP_066285によるタンパク質配列のペプチド領域。
物理的形状
凍結乾燥品(PBS, 2%スクロース含有)。
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)