安全性情報
SAB1413291
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PPP4C antibody produced n mouse
new
clone 1E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
PPP4C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51111800
結合体
unconjugated
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
1E8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
59.51 kDa
化学種の反応性
human
濃度
~0.3-1 μg/μL (Please refer to lot specific concentration)
テクニック
ELISA: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG2a, kappa
タンパク質IDアクセッション番号
BC001416
輸送温度
dry ice
保管温度
-10 to -25°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PPP4C(5531)
詳細
Mouse monoclonal antibody raised against a full-length recombinant PPP4C.
This product is belong to Cell Culture Grade Antibody (CX Grade).
免疫原
PPP4C (AAH01416, 1 a.a. ~ 307 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
シーケンス
MAEISDLDRQIEQLRRCELIKESEVKALCAKAREILVEESNVQRVDSPVTVCGDIHGQFYDLKELFRVGGDVPETNYLFMGDFVDRGFYSVETFLLLLALKVRYPDRITLIRGNHESRQITQVYGFYDECLRKYGSVTVWRYCTEIFDYLSLSAIIDGKIFCVHGGLSPSIQTLDQIRTIDRKQEVPHDGPMCDLLWSDPEDTTGWGVSPRGAGYLFGSDVVAQFNAANDIDMICRAHQLVMEGYKWHFNETVLTVWSAPNYCYRCGNVAAILELDEHLQKDFIIFEAAPQETRGIPSKKPVADYFL
物理的形状
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
調製ノート
Purification by Protein A sepharose
保管および安定性
Storage Instruction: Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
WGK
WGK 2
Jan Code
SAB1413291-100UG:
試験成績書(COA)