安全性情報
SAB1413057
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PTEN (phospho S380/T382/T383) antibody produced in rabbit
clone E4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
E4, monoclonal
形状
buffered aqueous glycerol solution
化学種の反応性
human
テクニック
flow cytometry: 1-0.001 μg/mL
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (pSer380)
遺伝子情報
human ... PTEN(5728)
関連するカテゴリー
免疫原
A synthetic phosphopeptide corresponding to residues surrounding S380/T382/T383 of human PTEN.
物理的形状
In PBS, pH 7.4 (50% glycerol, 0.02% sodium azide, 0.1% BSA).
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SAB1413057-200UL:
試験成績書(COA)