クローン
3D9, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 43.89 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RXRA(6256)
詳細
Retinoid X receptors (RXRs) and retinoic acid receptors (RARs), are nuclear receptors that mediate the biological effects of retinoids by their involvement in retinoic acid-mediated gene activation. These receptors exert their action by binding, as homodimers or heterodimers, to specific sequences in the promoters of target genes and regulating their transcription. The protein encoded by this gene is a member of the steroid and thyroid hormone receptor superfamily of transcriptional regulators. (provided by RefSeq)
免疫原
RXRA (AAH07925, 1 a.a. ~ 165 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MLGSWPARTFHPGACVSRRPSAPWKHTASGKDSPDLRFSEHGVSQEFWAGGLVAVLEMTPSPSPWGTQEGPAGMCSLWVVGWCPCRGAGVRDLVLVHAGVWCKHVCAVQRDACGESRTPAPPRKGGAVTSVLCLFLIKTFPLFSYKFASCKQVHKDPPLVKSGFE
Sequence
MLGSWPARTFHPGACVSRRPSAPWKHTASGKDSPDLRFSEHGVSQEFWAGGLVAVLEMTPSPSPWGTQEGPAGMCSLWVVGWCPCRGAGVRDLVLVHAGVWCKHVCAVQRDACGESRTPAPPRKGGAVTSVLCLFLIKTFPLFSYKFASCKQVHKDPPLVKSGFE
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412661-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)