安全性情報
SAB1412632
Sigma-Aldrich
ANTI-ZIC3 antibody produced in mouse
clone 2D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HTX, HTX1, ZIC3, ZNF203
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 35.86 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZIC3(7547)
詳細
This gene encodes a member of the ZIC family of C2H2-type zinc finger proteins. This nuclear protein probably functions as a transcription factor in early stages of left-right body axis formation. Mutations in this gene cause X-linked visceral heterotaxy, which includes congenital heart disease and left-right axis defects in organs. (provided by RefSeq)
免疫原
ZIC3 (NP_003404.1, 182 a.a. ~ 274 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NQVHLGLRGELFGRADPYRPVASPRTDPYAAGAQFPNYSPMNMNMGVNVAAHHGPGAFFRYMRQPIKQELSCKWIDEAQLSRPKKSCDRTFST
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412632-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)