安全性情報
SAB1412588
Sigma-Aldrich
ANTI-ATOH1 antibody produced in mouse
clone 2B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ATH1, ATOH1, HATH1, MATH-1, bHLHa14
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2B7, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 39.93 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ATOH1(474)
詳細
This protein belongs to the basic helix-loop-helix (BHLH) family of transcription factors. It activates E-box dependent transcription along with E47. (provided by RefSeq)
免疫原
ATOH1 (NP_005163, 1 a.a. ~ 130 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSRLLHAEEWAEVKELGDHHRQPQPHHLPQPPPPPQPPATLQAREHPVYPPELSLLDSTDPRAWLAPTLQGICTARAAQYLLHSPELGASEAAAPRDEVDGRGELVRRSSGGASSSKSPGPVKVREQLCK
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412588-100UG:
試験成績書(COA)