安全性情報
SAB1412445
Sigma-Aldrich
ANTI-STK32A antibody produced in mouse
clone 2C3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC22688, STK32A, YANK1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2C3, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.74 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... STK32A(202374)
免疫原
STK32A (AAH21666, 67 a.a. ~ 166 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
NVFKELQIMQGLEHPFLVNLWYSFQDEEDMFMVVDLLLGGDLRYHLQQNVHFKEETVKLFICELVMALDYLQNQRIIHRDMKPDNILLDEHDTWLSYKSH
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412445-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)