安全性情報
SAB1412381
Sigma-Aldrich
ANTI-RETN antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ADSF, FIZZ3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
ELISA (i)
クローン:
4H8, monoclonal
化学種の反応性:
human
citations:
1
テクニック:
indirect ELISA: suitable
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4H8, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 35.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
アイソタイプ
IgG3κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RETN(56729)
詳細
This gene belongs to the family defined by the mouse resistin-like genes. The characteristic feature of this family is the C-terminal stretch of 10 cys residues with identical spacing. The mouse homolog of this protein is secreted by adipocytes, and may be the hormone potentially linking obesity to type II diabetes. (provided by RefSeq)
免疫原
RETN (NP_065148, 20 a.a. ~ 106 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
TLCSMEEAINERIQEVAGSLIFRAISSIGLECQSVTSRGDLATCPRGFAVTGCTCGSACGSWDVRAETTCHCQCAGMDWTGARCCRV*
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412381-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)