安全性情報
SAB1412285
Sigma-Aldrich
ANTI-LMO2 antibody produced in mouse
clone 4C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
LMO2, RBTN2, RBTNL1, RHOM2, TTG2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
4C6, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 35.2 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LMO2(4005)
詳細
LMO2 encodes a cysteine-rich, two LIM-domain protein that is required for yolk sac erythropoiesis. The LMO2 protein has a central and crucial role in hematopoietic development and is highly conserved. The LMO2 transcription start site is located approximately 25 kb downstream from the 11p13 T-cell translocation cluster (11p13 ttc), where a number T-cell acute lymphoblastic leukemia-specific translocations occur. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms
免疫原
LMO2 (NP_005565, 16 a.a. ~ 102 a.a) full length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PVDEVLQIPPSLLTCGGCQQNIGDRYFLKAIDQYWHEDCLSCDLCGCRLGEVGRRLYYKLGRKLCRRDYLRLFGQDGLCASCDKRIR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412285-100UG:
試験成績書(COA)