安全性情報
SAB1412271
Sigma-Aldrich
ANTI-PBK antibody produced in mouse
clone 2D2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ14385, Nori-3, PBK, SPK
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
2D2, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 37.62 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PBK(55872)
詳細
This genes encodes a serine/threonine kinase related to the dual specific mitogen-activated protein kinase kinase (MAPKK) family. Evidence suggests that mitotic phosphorylation is required for its catalytic activity. This mitotic kinase may be involved in the activation of lymphoid cells and support testicular functions, with a suggested role in the process of spermatogenesis. (provided by RefSeq)
免疫原
PBK (NP_060962.2, 122 a.a. ~ 229 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
SLNDLIEERYKASQDPFPAAIILKVALNMARGLKYLHQEKKLLHGDIKSSNVVIKGDFETIKICDVGVSLPLDENMTVTDPEACYIGTEPWKPKEAVEENGVITDKAD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412271-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)