安全性情報
SAB1412179
Sigma-Aldrich
ANTI-CACNB2 antibody produced in mouse
clone 6H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
CACNB2, CACNLB2, CAVB2, FLJ23743, MYSB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
6H6, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 35.53 kDa
交差性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2aκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CACNB2(783)
免疫原
CACNB2 (NP_963890, 213 a.a. ~ 301 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PSSRKSTPPSSAIDIDATGLDAEENDIPANHRSPKPSANSVTSPHSKEKRMPFFKKTEHTPPYDVVPSMRPVVLVGPSLKGYEVTDMMQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1412179-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)