Merck
SAB1412131
Sigma-Aldrich
ANTI-FLJ20643 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ20643, NOP17
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
M2, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 57.64 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
関連するカテゴリー
免疫原
FLJ20643 (AAH01108, 1 a.a. ~ 290 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MANPKLLGLELSEAEAIGADSARFEELLLQASKELQQAQTTRPESTQIQPQPGFCIKTNSSEGKVFINICHSPSIPPPADVTEEELLQMLEEDQAGFRIPMSLGEPHAELDAKGQGCTAYDVAVNSDFYRRMQNSDFLRELVITIAREGLEDKYNLQLNPEWRMMKNRPFMGSISQQNIRSEQRPRIQELGDLYTPAPGRAESGPEKPHLNLWLEAPDLLLAEIDLPKLDGALGLSLEIGENRLVMGGPQQLYHLDAYIPLQINSHESKAAFHRKRKQLMVAMPLLLVPS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
Jan Code
SAB1412131-100UG:
試験成績書(COA)