安全性情報
SAB1411954
Sigma-Aldrich
ANTI-GRK6 antibody produced in mouse
clone 8D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ32135, GPRK6
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
8D4, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 36.63 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
アイソタイプ
IgG2bκ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GRK6(2870)
詳細
This gene encodes a member of the guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptor kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. The protein phosphorylates the activated forms of G protein-coupled receptors thus initiating their deactivation. Several transcript variants encoding different isoforms have been described for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
GRK6 (AAH17272, 71 a.a. ~ 170 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CATRPELSRCVAFLDGVAEYEVTPDDKRKACGRQLTQNFLSHTGPDLIPEVPRQLVTNCTQRLEQGPCKDLFQELTRLTHEYLSVAPFADYLDSIYFNRF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Jan Code
SAB1411954-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)