安全性情報
SAB1411617
Sigma-Aldrich
Anti-DEPDC7 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
TR2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 58.3 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DEPDC7(91614)
免疫原
DEPDC7 (AAH30970.1, 1 a.a. ~ 511 a.a) full-length human protein.
Sequence
MATVQEKAAALNLSALHSPAHRPPGFSVAQKPFGATYVWSSIINTLQTQVEVKKRRHRLKRHNDCFVGSEAVDVIFSHLIQNKYFGDVDIPRAKVVRVCQALMDYKVFEAVPTKVFGKDKKPTFEDSSCSLYRFTTIPNQDSQLGKENKLYSPARYADALFKSSDIRSASLEDLWENLSLKPANSPHVNISATLSPQVINEVWQEETIGRLLQLVDLPLLDSLLKQQEAVPKIPQPKRQSTMVNSSNYLDRGILKAYSDSQEDEWLSAAIDCLEYLPDQMVVEISRSFPEQPDRTDLVKELLFDAIGRYYSSREPLLNHLSDVHNGIAELLVNGKTEIALEATQLLLKLLDFQNREEFRRLLYFMAVAANPSEFKLQKESDNRMVVKRIFSKAIVDNKNLSKGKTDLLVLFLMDHQKDVFKIPGTLHKIVSVKLMAIQNGRDPNRDAGYIYCQRIDQRDYSNNIEKTTKDELLNLLKTLDEDSKLSAKEKKKLLGQFYKCHPDIFIEHFGD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411617-100UG:
試験成績書(COA)