安全性情報
SAB1411597
Sigma-Aldrich
抗TAF1C抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC:39976, SL1, TAFI110, TAFI95
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 85.1 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TAF1C(9013)
詳細
Initiation of transcription by RNA polymerase I requires the formation of a complex composed of the TATA-binding protein (TBP) and three TBP-associated factors (TAFs) specific for RNA polymerase I. This complex, known as SL1, binds to the core promoter of ribosomal RNA genes to position the polymerase properly and acts as a channel for regulatory signals. This gene encodes the largest SL1-specific TAF. Two transcripts encoding different isoforms have been identified. (provided by RefSeq)
免疫原
TAF1C (AAH28131.1, 1 a.a. ~ 775 a.a) full-length human protein.
Sequence
MLPPLIDPWDPGLTARDLLFRGGYRYRKRPRVVLDVTEQISRFLLDHGDVAFAPLGKLMLENFKLEGAGSRTKKKTVVSVKKLLQDLGGHQPWGCPWAYLSNRQRRFSILGGPILGTSVASHLAELLHEELVLRWEQLLLDEACTGGALAWVPGRTPQFGQLVYPAGGAQDRLHFQEVVLTPGDNPQFLGKPGRIQLQGPVRQVVTCTVQGETLLAVRSDYHCAVWKFGKQWQPTLLQAMQVEKGATGISLSPHLPGELAICSRSGAVCLWSPEDGLRQIYRDPETLVFRDSSSWRWADFTAHPRVLTVGDRTGVKMLDTQGPPGCGLLLFRLGAEASCQKGERVLLTQYLGHSSPKCLPPTLHLVCTQFSLYLVDERLPLVPMLKWNHGLPSPLLLARLLPPPRPSCVQPLLLGGQGGQLQLLHLAEGASVPRLAGPPQSLPSRIDSLPAFPLLEPKIQWRLQERLKAPTIGLAAVVPPMPSAPTPGLVLFQLSAAGDVFYQQLRPQVDSSLRRDAGPPGDTQPDCHAPTASWTSQDTAGCSQWLKALLKVPLAPPVWTAPTFTHRQMLGSTELRREEEEGQRLGVLRKAMARGQLLLQRDLGSLPAAEPPPAPESGLEDKLSERLGEAWAGRGAAWWERQQGRTSEPGRQTRRPKRRTQLSSSFSLSGHVDPSEDTSSPHSPEWPPADALPLPPTTPPSQELTPDACAQGVPSEQRQMLRDYMAKLPPQRDTPGCATTPPHSQASSVRATRSQQHTPVLSSSQPLRKKPRMGF
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411597-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)