安全性情報
SAB1411529
Sigma-Aldrich
Anti-DDO antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
DASOX, DDO-1, DDO-2, FLJ45203
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 41 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... DDO(8528)
詳細
The protein encoded by this gene is a peroxisomal flavoprotein that catalyzes the oxidative deamination of D-aspartate and N-methyl D-aspartate. Flavin adenine dinucleotide or 6-hydroxyflavin adenine dinucleotide can serve as the cofactor in this reaction. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
DDO (NP_003640.2, 1 a.a. ~ 369 a.a) full-length human protein.
Sequence
MRPARHWETRFGARDFGGFQDCFFRDRLMDTARIAVVGAGVVGLSTAVCISKLVPRCSVTIISDKFTPDTTSDVAAGMLIPHTYPDTPIHTQKQWFRETFNHLFAIANSAEAGDAGVHLVSGWQIFQSTPTEEVPFWADVVLGFRKMTEAELKKFPQYVFGQAFTTLKCECPAYLPWLEKRIKGSGGWTLTRRIEDLWELHPSFDIVVNCSGLGSRQLAGDSKIFPVRGQVLQVQAPWVEHFIRDGSGLTYIYPGTSHVTLGGTRQKGDWNLSPDAENSREILSRCCALEPSLHGACNIREKVGLRPYRPGVRLQTELLARDGQRLPVVHHYGHGSGGISVHWGTALEAARLVSECVHALRTPIPKSNL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411529-100UG:
試験成績書(COA)