安全性情報
SAB1411509
Sigma-Aldrich
Anti-ZNF289 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ14576, FLJ26000, IRZ, Nbla10535, ZNF289, Zfp289
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 56.7 kDa
交差性
human, mouse
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... ZNF289(84364)
免疫原
ZNF289 (NP_115765.2, 1 a.a. ~ 521 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAAEPNKTEIQTLFKRLRAVPTNKACFDCGAKNPSWASITYGVFLCIDCSGVHRSLGVHLSFIRSTELDSNWNWFQLRCMQVGGNANATAFFRQHGCTANDANTKYNSRAAQMYREKIRQLGSAALARHGTDLWIDNMSSAVPNHSPEKKDSDFFTEHTQPPAWDAPATEPSGTQQPAPSTESSGLAQPEHGPNTDLLGTSPKASLELKSSIIGKKKPAAAKKGLGAKKGLGAQKVSSQSFSEIERQAQVAEKLREQQAADAKKQAEESMVASMRLAYQELQIDRKKEEKKLQNLEGKKREQAERLGMGLVSRSSVSHSVLSEMQVIEQETPVSAKSSRSQLDLFDDVGTFASGPPKYKDNPFSLGESFGSRWDTDAAWGMDRVEEKEPEVTISSIRPISERATNRREVESRSSGLESSEARQKFAGAKAISSDMFFGREVDAEYEARSRLQQLSGSSAISSSDLFGDMDGAHGAGSVSLGNVLPTADIAQFKQGVKSVAGKMAVLANGVMNSLQDRYGSY
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411509-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)