安全性情報
SAB1411457
Sigma-Aldrich
Anti-PUS1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MGC11268, MLASA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.43
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 44 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... PUS1(80324)
詳細
This gene encodes a pseudouridine synthase that converts uridine to pseudouridine once it has been incorporated into an RNA molecule. The encoded enzyme may play an essential role in tRNA function and in stabilizing the secondary and tertiary structure of many RNAs. A mutation in this gene has been linked to mitochondrial myopathy and sideroblastic anemia. Alternate splicing results in multiple transcript variants
免疫原
PUS1 (AAH02901.1, 1 a.a. ~ 399 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAGNAEPPPAGAACPQDRRSCSGRAGGDRVWEDGEHPAKKLKSGGDEERREKPPKRKIVLLMAYSGKGYHGMQRNVGSSQFKTIEDDLVSALVRSGCIPENHGEDMRKMSFQRCARTDKGVSAAGQVVSLKVWLIDDILEKINSHLPSHIRILGLKRVTGGFNSKNRCDARTYCYLLPTFAFAHKDRDVQDETYRLSAETLQQVNRLLACYKGTHNFHNFTSQKGPQDPSACRYILEMYCEEPFVREGLEFAVIRVKGQSFMMHQIRKMVGLVVAIVKGYAPESVLERSWGTEKVDVPKAPGLGLVLERVHFEKYNQRFGNDGLHEPLDWAQEEGKVAAFKEEHIYPTIIGTERDERSMAQWLSTLPIHNFSATALTAGGTGAKVPSPLEGSEGDGDTD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411457-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)