Merck
SAB1411367
Sigma-Aldrich
Anti-TTC1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
FLJ46404, TPR1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 33.5 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TTC1(7265)
免疫原
TTC1 (NP_003305.1, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length human protein.
Sequence
MGEKSENCGVPEDLLNGLKVTDTQEAECAGPPVPDPKNQHSQSKLLRDDEAHLQEDQGEEECFHDCSASFEEEPGADKVENKSNEDVNSSELDEEYLIELEKNMSDEEKQKRREESTRLKEEGNEQFKKGDYIEAESSYSRALEMCPSCFQKERSILFSNRAAARMKQDKKEMAINDCSKAIQLNPSYIRAILRRAELYEKTDKLDEALEDYKSILEKDPSIHQAREACMRLPKQIEERNERLKEEMLGKLKDLGNLVLRPFGLSTENFQIKQDSSTGSYSINFVQNPNNNR
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411367-100UG:
試験成績書(COA)