安全性情報
SAB1411264
Sigma-Aldrich
抗SGCG抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
MAM
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 32.4 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SGCG(6445)
詳細
This gene encodes gamma-sarcoglycan, one of several sarcolemmal transmembrane glycoproteins that interact with dystrophin. The dystrophin-glycoprotein complex (DGC) spans the sarcolemma and is comprised of dystrophin, syntrophin, alpha- and beta-dystroglycans and sarcoglycans. The DGC provides a structural link between the subsarcolemmal cytoskeleton and the extracellular matrix of muscle cells. Defects in the encoded protein can lead to early onset autosomal recessive muscular dystrophy, in particular limb-girdle muscular dystrophy, type 2C (LGMD2C). (provided by RefSeq)
免疫原
SGCG (NP_000222.1, 1 a.a. ~ 291 a.a) full-length human protein.
Sequence
MVREQYTTATEGICIERPENQYVYKIGIYGWRKRCLYLFVLLLLIILVVNLALTIWILKVMWFSPAGMGHLCVTKDGLRLEGESEFLFPLYAKEIHSRVDSSLLLQSTQNVTVNARNSEGEVTGRLKVGPKMVEVQNQQFQINSNDGKPLFTVDEKEVVVGTDKLRVTGPEGALFEHSVETPLVRADPFQDLRLESPTRSLSMDAPRGVHIQAHAGKIEALSQMDILFHSSDGMLVLDAETVCLPKLVQGTWGPSGSSQSLYEICVCPDGKLYLSVAGVSTTCQEHSHICL
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411264-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)