安全性情報
SAB1411256
Sigma-Aldrich
Anti-RNF25 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
AO7, FLJ13906
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 51.2 kDa
交差性
human
テクニック
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RNF25(64320)
関連するカテゴリー
詳細
The protein encoded by this gene contains a RING finger motif. The mouse counterpart of this protein has been shown to interact with Rela, the p65 subunit of NF-kappaB (NFKB), and modulate NFKB-mediated transcription activity. The mouse protein also binds ubiquitin-conjugating enzymes (E2s) and is a substrate for E2-dependent ubiquitination. (provided by RefSeq)
免疫原
RNF25 (NP_071898.2, 1 a.a. ~ 459 a.a) full-length human protein.
Sequence
MAASASAAAGEEDWVLPSEVEVLESIYLDELQVIKGNGRTSPWEIYITLHPATAEDQDSQYVCFTLVLQVPAEYPHEVPQISIRNPRGLSDEQIHTILQVLGHVAKAGLGTAMLYELIEKGKEILTDNNIPHGQCVICLYGFQEKEAFTKTPCYHYFHCHCLARYIQHMEQELKAQGQEQEQERQHATTKQKAVGVQCPVCREPLVYDLASLKAAPEPQQPMELYQPSAESLRQQEERKRLYQRQQERGGIIDLEAERNRYFISLQQPPAPAEPESAVDVSKGSQPPSTLAAELSTSPAVQSTLPPPLPVATQHICEKIPGTRSNQQRLGETQKAMLDPPKPSRGPWRQPERRHPKGGECHAPKGTRDTQELPPPEGPLKEPMDLKPEPHSQGVEGPPQEKGPGSWQGPPPRRTRDCVRWERSKGRTPGSSYPRLPRGQGAYRPGTRRESLGLESKDGS
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411256-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)