安全性情報
SAB1411152
Sigma-Aldrich
抗POGK抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
BASS2, KIAA1513, KIAA15131, LST003
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 69.4 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... POGK(57645)
詳細
The exact function of the protein encoded by this gene is not known. However, this gene product contains a KRAB domain (which is involved in protein-protein interactions) at the N-terminus, and a transposase domain at the C-terminus, suggesting that it may belong to the family of DNA-mediated transposons in human. (provided by RefSeq)
免疫原
POGK (NP_060012.3, 1 a.a. ~ 609 a.a) full-length human protein.
Sequence
MESTAYPLNLSLKEEEEEEEIQSRELEDGPADMQKVRICSEGGWVPALFDEVAIYFSDEEWEVLTEQQKALYREVMRMNYETVLSLEFPFPKPDMITRLEGEEESQNSDEWQLQGGTSAENEESDVKPPDWPNPMNATSQFPQPQHFDSFGLRLPRDITELPEWSEGYPFYMAMGFPGYDLSADDIAGKFQFSRGMRRSYDAGFKLMVVEYAESTNNCQAAKQFGVLEKNVRDWRKVKPQLQNAHAMRRAFRGPKNGRFALVDQRVAEYVRYMQAKGDPITREAMQLKALEIAQEMNIPEKGFKASLGWCRRMMRRYDLSLRHKVPVPQHLPEDLTEKLVTYQRSVLALRRAHDYEVAQMGNADETPICLEVPSRVTVDNQGEKPVLVKTPGREKLKITAMLGVLADGRKLPPYIILRGTYIPPGKFPSGMEIRCHRYGWMTEDLMQDWLEVVWRRRTGAVPKQRGMLILNGFRGHATDSVKNSMESMNTDMVIIPGGLTSQLQVLDVVVYKPLNDSVRAQYSNWLLAGNLALSPTGNAKKPPLGLFLEWVMVAWNSISSESIVQGFKKCHISSNLEEEDDVLWEIESELPGGGEPPKDCDTESMAESN
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411152-100UG:
試験成績書(COA)