Merck
SAB1411125
Sigma-Aldrich
Anti-AGTRAP antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
ATRAP, MGC29646
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 16.7 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... AGTRAP(57085)
詳細
This gene encodes a transmembrane protein localized to the plasma membrane and perinuclear vesicular structures. The gene product interacts with the angiotensin II type I receptor and negatively regulates angiotensin II signaling. Alternative splicing of this gene generates multiple transcript variants encoding different isoforms. (provided by RefSeq)
免疫原
AGTRAP (NP_001035284.1, 1 a.a. ~ 152 a.a) full-length human protein.
Sequence
MELPAVNLKVILLGHWLLTTWGCIVFSGSYAWANFTILALGVWAVAQRDSIDAISMFLGGLLATIFLDIVHISIFYPRVSLTDTGRFGVGMAILSLLLKPLSCCFVYHMYRERGGFLGSSQDRSAYQTIDSAEAPADPFAVPEGRSQDARGY
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411125-100UG:
試験成績書(COA)