安全性情報
SAB1411123
Sigma-Aldrich
Anti-CIAPIN1 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
2810413N20Rik, Anamorsin, DRE2, PRO0915
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 33.6 kDa
交差性
human, mouse
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CIAPIN1(57019)
詳細
CIAPIN1 is a cytokine-induced inhibitor of apoptosis with no relation to apoptosis regulatory molecules of the BCL2 (MIM 151430) or CASP (see MIM 147678) families. Expression of CIAPIN1 is dependent on growth factor stimulation (Shibayama et al., 2004 [PubMed 14970183]).[supplied by OMIM
免疫原
CIAPIN1 (NP_064709.2, 1 a.a. ~ 312 a.a) full-length human protein.
Sequence
MADFGISAGQFVAVVWDKSSPVEALKGLVDKLQALTGNEGRVSVENIKQLLQSAHKESSFDIILSGLVPGSTTLHSAEILAEIARILRPGGCLFLKEPVETAVDNNSKVKTASKLCSALTLSGLVEVKELQREPLTPEEVQSVREHLGHESDNLLFVQITGKKPNFEVGSSRQLKLSITKKSSPSVKPAVDPAAAKLWTLSANDMEDDSMDLIDSDELLDPEDLKKPDPASLRAASCGEGKKRKACKNCTCGLAEELEKEKSREQMSSQPKSACGNCYLGDAFRCASCPYLGMPAFKPGEKVLLSDSNLHDA
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1411123-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)