Merck
SAB1410913
Sigma-Aldrich
抗CLEC1B抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
1810061I13Rik, CLEC2, CLEC2B, PRO1384, QDED721
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 23.1 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... CLEC1B(51266)
関連するカテゴリー
詳細
Natural killer (NK) cells express multiple calcium-dependent (C-type) lectin-like receptors, such as CD94 (KLRD1; MIM 602894) and NKG2D (KLRC4; MIM 602893), that interact with major histocompatibility complex class I molecules and either inhibit or activate cytotoxicity and cytokine secretion. CLEC2 is a C-type lectin-like receptor expressed in myeloid cells and NK cells.[supplied by OMIM
免疫原
CLEC1B (AAH29554.1, 1 a.a. ~ 196 a.a) full-length human protein.
Sequence
MQDEDGYITLNIKTRKPALVSAVMQRNYLQDENENRTGTLQQLAKRFCQYVVKQSELKGTFKGHKCSPCDTNWRYYGDSCYGFFRHNLTWEESKQYCTDMNATLLKIDNRNIVEYIKARTHLIRWVGLSRQKSNEVWKWEDGSVISENMFEFLEDGKGNMNCAYFHNGKMHPTFCENKHYLMCERKAGMTKVDQLP
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410913-100UG:
試験成績書(COA)