Merck
SAB1410656
Sigma-Aldrich
抗HPGD抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
15-PGDH, PGDH, PGDH1, SDR36C1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen 29 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HPGD(3248)
関連するカテゴリー
詳細
This gene encodes a member of the short-chain nonmetalloenzyme alcohol dehydrogenase protein family. The encoded enzyme is responsible for the metabolism of prostaglandins, which function in a variety of physiologic and cellular processes such as inflammation. Mutations in this gene result in primary autosomal recessive hypertrophic osteoarthropathy and cranioosteoarthropathy. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. (provided by RefSeq)
免疫原
HPGD (NP_000851.2, 1 a.a. ~ 266 a.a) full-length human protein.
Sequence
MHVNGKVALVTGAAQGIGRAFAEALLLKGAKVALVDWNLEAGVQCKAALDEQFEPQKTLFIQCDVADQQQLRDTFRKVVDHFGRLDILVNNAGVNNEKNWEKTLQINLVSVISGTYLGLDYMSKQNGGEGGIIINMSSLAGLMPVAQQPVYCASKHGIVGFTRSAALAANLMNSGVRLNAICPGFVNTAILESIEKEENMGQYIEYKDHIKDMIKYYGILDPPLIANGLITLIEDDALNGAIMKITTSKGIHFQDYDTTPFQAKTQ
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
Not finding the right product?  
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410656-100UG:
試験成績書(COA)