安全性情報
SAB1410607
Sigma-Aldrich
抗RPA4抗体 ウサギ宿主抗体
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
HSU24186, MGC120333, MGC120334
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen 28.9 kDa
交差性
human
テクニック
western blot: 1 μg/mL
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... RPA4(29935)
詳細
Replication protein A (RPA) is an essential factor for DNA double-strand break repair and cell cycle checkpoint activation. This gene encodes the 32-kDa subunit of the RPA, which associates with the 70- and 13-kDa subunits to form a trimeric RPA complex. (provided by RefSeq)
免疫原
RPA4 (NP_037479.1, 1 a.a. ~ 261 a.a) full-length human protein.
Sequence
MSKSGFGSYGSISAADGASGGSDQLCERDATPAIKTQRPKVRIQDVVPCNVNQLLSSTVFDPVFKVRGIIVSQVSIVGVIRGAEKASNHICYKIDDMTAKPIEARQWFGREKVKQVTPLSVGVYVKVFGILKCPTGTKSLEVLKIHVLEDMNEFTVHILETVNAHMMLDKARRDTTVESVPVSPSEVNDAGDNDESHRNFIQDEVLRLIHECPHQEGKSIHELRAQLCDLSVKAIKEAIDYLTVEGHIYPTVDREHFKSAD
物理的形状
無色透明のPBS溶液、pH 7.4
WGK
WGK 3
Jan Code
SAB1410607-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)